Merck
424196
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,300
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F3NO
CAS番号:
分子量:
163.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
48-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
InChI Key
UMVVPYXSJKIFST-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole, an α,α,α-trifluoromethyl ketone[1] is a 2-substituted pyrrole derivative. It has been synthesized by reacting pyrrole with trifluoroacetic anhydride in benzene at 0°C.[2] Its enantioselective hydrogenation to form corresponding alcohol using 5wt.% Pt/Al2O3 catalyst chirally modified by new synthetic chiral amines has been investigated.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424196-1G:
424196-5G:
424196-VAR:
424196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemo and enantioselective hydrogenation of fluorinated ketones on platinum modified with (R)-1-(1-naphthyl) ethylamine derivatives.
Diezi S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1), 49-56 (2005)
Preparation of Indazoles and Quinazolines by Catalytic Dehydrogenation.
Burnett JrJ and Ainsworth C.
The Journal of Organic Chemistry, 23(9), 1382-1383 (1958)