Merck
638315
Sigma-Aldrich
2-メチル-4-ニトロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO4
CAS番号:
分子量:
181.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638315-5G:
638315-BULK:
638315-VAR:
試験成績書(COA)