Merck
634883
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メトキシピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2O
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634883-1G:
634883-BULK:
634883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)