Merck
634204
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモ-4,6-ジメチルピリジン
97%
別名:
5-ブロモ-4,6-ジメチル-2-ピリジンアミン, 6-アミノ-3-ブロモ-2,4-ルチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,600
¥21,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9BrN2
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,600
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI Key
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634204-1G:
634204-VAR:
634204-5G:
634204-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)