Merck
278823
Sigma-Aldrich
4-クロロ-1-ブタノール
technical grade, ~85%
別名:
テトラメチレンクロロヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)4Cl
CAS番号:
分子量:
108.57
Beilstein:
1731408
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
~85%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アルキル化剤である4-クロロ-1-ブタノールは、医薬品有効成分の遺伝毒性不純物の1つです。4-クロロ-1-ブタノールおよびライハルト染料の反応は、医薬品中の遺伝毒性不純物測定のため、分光光度法によりモニタリングされています
アプリケーション
4-クロロ-1-ブタノールは、GC-MS法による医薬品有効成分中の遺伝毒性不純物分析の内部標準として使用されました
その他情報
テトラヒドロフランとHClを含有します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
278823-VAR:
278823-50ML:4548174005774
278823-250ML:4548174005767
278823-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Koki Harigaya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(4), 395-398 (2014-04-04)
The analysis of genotoxic impurities (GTIs) in active pharmaceutical ingredients (APIs) is a challenging task. The target detection limit (DL) in an API is typically around 1 ppm (1 µg/g API). Therefore, a sensitive and selective analytical method is required for their
Damion K Corrigan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 61(4), 533-537 (2009-03-21)
Alkylating agents are potentially genotoxic impurities that may be present in drug products. These impurities occur in pharmaceuticals as by-products from the synthetic steps involved in drug production, as impurities in starting materials or from in-situ reactions that take place