Merck
633356
Sigma-Aldrich
(6-Methoxynaphthalen-2-ylethynyl)trimethylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18OSi
CAS番号:
分子量:
254.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
99-103 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
InChI Key
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633356-BULK:
633356-1G:
633356-5G:
633356-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)