Merck
590932
Sigma-Aldrich
3-フェノキシベンジルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
218.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5900 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenoxy
SMILES記法
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
590932-1G:
590932-5G:
590932-VAR:
590932-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B M Shtabskiĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 16-19 (1991-02-01)
On the basis of experimental studies it was established, that the threshold concentration of 3-phenoxybenzyl chloride (PBC) according to the influence on organoleptic water properties (odour) is 0.03 mg/l, on the sanitary regimen of water reservoirs (BOD inhibition)--0.3 mg/l. The