Merck
633232
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
別名:
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD313COCD3
CAS番号:
分子量:
65.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633232-VAR:
633232-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)