Merck
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
DCO2ND4
CAS番号:
分子量:
68.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
crystals
テクニック
NMR: suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
795119-VAR:
795119-BULK:
試験成績書(COA)