グレード
technical
品質水準
濃度
≥65% (GC)
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
224 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI Key
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62262-VAR-F:
62262-BULK-F:
62262-100ML-F:
62262-500ML-F:
アクティブなフィルタ