Merck
293156
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,800
1 G
¥43,800
¥28,800
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,800
1 G
¥43,800
About This Item
化学式:
CH313COCl
CAS番号:
分子量:
79.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥28,800
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
240 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-VQEHIDDOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293156-250MG:
293156-VAR:
293156-1G:
293156-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)