Merck
604836
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC10H12N2O2
CAS番号:
分子量:
205.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
アプリケーション
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604836-VAR:
604836-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium