Merck
617245
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
4-Bromofluorobenzene-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6D4F
CAS番号:
分子量:
179.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
150 °C (lit.)
mp
-16 °C (lit.)
密度
1.629 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
617245-VAR:
617245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)