Merck
616311
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D8H4N2
CAS番号:
分子量:
108.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
138 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
PVOAHINGSUIXLS-UDCOFZOWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
616311-VAR:
616311-BULK:
試験成績書(COA)