Merck
616567
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
93.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
詳細
Packaged as gram of solution
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
濃度
85 % (w/w) in H2O
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616567-BULK:
616567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)