Merck
609935
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al218O3
分子量:
107.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
2040 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
InChI Key
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
609935-VAR:
609935-BULK:
試験成績書(COA)