Merck
604313
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
分子量:
147.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+3
SMILES記法
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
InChI Key
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)