Merck
615811
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene-d8
99 atom % D, 99% (CP)
別名:
Isobutene-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2C=CD2
CAS番号:
分子量:
64.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChI Key
VQTUBCCKSQIDNK-MGGKGRBPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-112.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-80 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615811-BULK:
615811-VAR:
615811-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)