同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-NCKGIQLSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615048-BULK:
615048-VAR:
615048-5G:
試験成績書(COA)