Merck
798479
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-13C18
99 atom % 13C, 98%
別名:
オレイン酸-13C18 ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)7=13CH(13CH2)713COONa
分子量:
322.31
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98%
形状
solid
質量シフト
M+18
SMILES記法
[13CH3][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C]/[13C]=[13C]\[13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C][13C](O[Na])=O
InChI
1S/C18H4O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1;
InChI Key
AVVNGFYAKLLYDF-ZJSIVOHISA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3