Merck
615757
Sigma-Aldrich
2-Picolinic-d4 acid
98 atom % D
別名:
2-Pyridine-d4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4HNO2
CAS番号:
分子量:
127.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
139-142 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
SIOXPEMLGUPBBT-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
615757-100MG-PW:
615757-100MG:
615757-BULK:
615757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)