Merck
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D7H38O4SNa
分子量:
495.74
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
¥126,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903752-1MG:
903752-VAR:
903752-1MG-PW:
903752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)