Merck
617210
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D8O2
CAS番号:
分子量:
216.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
379-381 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617210-BULK:
617210-VAR:
試験成績書(COA)