Merck
614920
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCD2CD2OH
CAS番号:
分子量:
82.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品614920は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
157 °C (dec.)(lit.)
密度
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-LNLMKGTHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614920-BULK:
614920-250MG:
614920-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)