Merck
614696
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-d2-ol
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CD2OH
分子量:
152.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2/i1D2
InChI Key
PSQZJKGXDGNDFP-DICFDUPASA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
578509486884588350
Cyclopropylmethan-d2-ol 98 atom % D
578509
Cyclopropylmethan-d2-ol
Methan-d2-ol 98 atom % D
486884
Methan-d2-ol
Bromomethane-d2 98 atom % D
588350
Bromomethane-d2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
614696-BULK:
614696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)