Merck
329878
Sigma-Aldrich
水-18O
(for PET), 97 atom % 18O
別名:
18O水
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,100
1 G
¥63,000
20 G
¥996,000
50 G
¥2,020,000
¥21,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,100
1 G
¥63,000
20 G
¥996,000
50 G
¥2,020,000
About This Item
化学式:
H218O
CAS番号:
分子量:
20.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥21,100
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
詳細
Normalized with respect to hydrogen
品質水準
同位体純度
97 atom % 18O
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
テクニック
PET imaging: suitable
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
適合性
(for PET)
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水-18Oは水の同位体アナログです。
アプリケーション
水-18Oは同位体で修飾された水で、PETでの使用に適します。
他に以下の用途があります:
  • 古気候学、水文学、および植物生態学において、植物セルロースの土壌安定性酸素同位体解析をδ18Oを使用して測定するため[1]
  • 水分の結晶への拡散を二次イオン質量分析法(SIMS)を用いて測定するため[2]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
セプタム付き密閉血清ボトル入り。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
329878-1G:
329878-20G:
329878-VAR:
329878-1G-PW:
329878-250MG:
329878-50G:
329878-BULK-9:
329878-BULK:
329878-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins