Merck
695254
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素カルシウム
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,300
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,300
About This Item
化学式:
Ca(BH4)2
CAS番号:
分子量:
69.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥32,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[BH4-].[BH4-].[Ca++]
InChI
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
InChI Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー分野の研究で使用される製品です。詳細はこちらをご覧ください。
水素化ホウ素カルシウムは、以下の方法で調製されます。
  • ジボランと水素化カルシウム/カルシウムアルコキシドとの反応
  • CaCl2とNaBH4のボールミリングによる交換反応
  • THF中におけるCaCl2とNaBH4との間の交換反応
Ca(BH4)2は、360oCで部分的に、500oCでは完全に分解されます。Ca(BH4)2は、燃料電池システムでの水素貯蔵材料として使用されており、ドーパントとしてTiCl3を使用することで、水素放出温度と圧力が低下することが報告されています。[1]
アプリケーション
水素化ホウ素カルシウムは、高い水素重量密度および容量密度を有するアルカリ土類金属の錯体水素化物です。その理論水素貯蔵量は11.6 wt%で、反応エンタルピーは低く、32 kJ/mol H2です。水素化ホウ素カルシウムは、可逆的水素貯蔵などの、環境に優しい用途に使用できます。[2][3][4][5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
695254-VAR:
695254-BULK:
695254-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanoconfinement in activated mesoporous carbon of calcium borohydride for improved reversible hydrogen storage
Comuanescu C, et al.
Nanotechnology, 23(38), 385401-385401 (2012)
Reversible hydrogen storage in calcium borohydride Ca (BH4) 2
Kim J, et al.
Scr. Mater., 58(6), 481-483 (2008)
Significantly enhanced dehydrogenation properties of calcium borohydride combined with urea
Chu H, et al.
Dalton Transactions, 43(41), 15291-15294 (2014)
Synthesis and characterisation of a mesoporous carbon/calcium borohydride nanocomposite for hydrogen storage
Ampoumogli A, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(21), 16631-16635 (2012)
Metal Borohydrides as Hydrogen Storage Materials
Soloveichik GL
Material Matters, 2(2), 11-11 (2007)
資料
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。