Merck
607320
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)215NH ·HCl
CAS番号:
分子量:
84.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
mp
170-173 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-6.70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
607320-BULK:
607320-100MG:
607320-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)