Merck
549983
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミン
≥99%
別名:
1,3-ビス(ジメチルアミノ)プロパン, TMPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
760 mmHg ( 145 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N,N',N'-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンは非環式3級アミンです。この化合物は、水溶液に溶解すると、CO2を吸収する能力を示します。
N,N,N',N'-テトラメチル-1,3-プロパンジアミン(TMPDA)の用途:
  • シクロアルケノンのベイリス・ヒルマン反応の触媒。
  • ビス4級化プロセスにおけるホモ二量体非対称モノメチンシアニン染料の調製。
  • 二核-μ-カルボナト-二銅(II)種の調製用リガンド(L)。
アプリケーション
  • 窒素供与体の存在下における、二酸化炭素を含有するルイス酸による亜鉛ジヒドリドの解凝集:この研究では、N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンなどの窒素供与体の存在下における二酸化炭素などのルイス酸を用いた亜鉛ジヒドリドの脱凝集について調査し、有機合成と触媒開発への応用に焦点を当てています(Ritter et al., 2021)。
  • シリカ孔に組み込まれた有機アニオン交換体の Cr(VI)吸着性能に対する架橋剤とシリカ形態の影響:この研究では、シリカ孔に埋め込まれた有機アニオン交換体の Cr(VI)の吸着性能に焦点を当て、吸着効率の向上のための架橋とシリカ形態の改善における N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンの役割を実証しています(Dragan & Humelnicu, 2020)。
  • 金属有機構造体におけるナノ孔誘起のホスト-ゲスト電荷移動現象:この研究では、N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンを骨格′設計における重要な構成要素として用い、金属有機構造体のナノ孔内におけるホスト-ゲスト電荷移動現象を調査し、材料科学およびナノエンジニアリングにおけるその重要性を実証しています(Yamamoto et al., 2018)。
  • 速膨潤性抗菌性スーパー吸収剤および長期持続性抗菌性を備えた相互貫入型ヒドロゲルネットワークに向けた親水性抗菌性ポリカチオンの架橋:この論文では、N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンで架橋した親水性の抗菌性ポリカチオンを開発し、抗菌効果が持続する速膨潤性抗菌性スーパー吸収剤およびヒドロゲルネットワークを創出する方法について詳述しています(Strassburg et al., 2017)。
  • 擬似ジェミニ型界面活性剤に基づく CO2-切替可能なマイクロエマルジョン:この研究では、N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミンを組み込んだ擬似ジェミニ型界面活性剤に基づく CO2-切替可能なマイクロエマルジョンシステムが紹介されており、環境応用に向けた応答性材料システムとしての潜在性が示されています(Liu et al., 2017)。
法的情報
アルケマ社の製品です
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
87.8 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
31 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
549983-BULK:
549983-2L:
549983-100ML:
549983-VAR:
549983-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine as the catalyst of choice for the Baylis-Hillman reaction of cycloalkenone: rate acceleration by stabilizing the zwitterionic intermediate via the ion-dipole interaction.
Lee KY, et al.
Tetrahedron Letters, 45(28), 5485-5488 (2004)
Synthesis, physical properties, and structural characterization of. mu.-carbonato-dichlorobis (N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine) dicopper(II), LCuCl(CO3)ClCuL, a diamagnetic initiator for the oxidative coupling of phenols by dioxygen.
Churchill MR, et al.
Inorganic Chemistry, 18(8), 2296-2300 (1979)
Ecaterina Stela Dragan et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(24), 20499-20511 (2018-05-26)
There is a paramount need in finding sorbents endowed with selectivity in sorption of certain dyes from their mixture with other dyes from the same family. In this context, novel composite anion exchangers (CANEXs) were fabricated here by an innovative
Synthesis of homodimeric monomethine cyanine dyes as noncovalent nucleic acid labels and their absorption and fluorescence spectral characteristics.
Deligeorgiev TG, et al.
Dyes and Pigments, 44(2), 131-136 (2000)
Aqueous amine solution characterization for post-combustion CO2 capture process.
El Hadri N, et al.
Applied Energy (2016)