Merck
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)1013CH3
CAS番号:
分子量:
182.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
bp
215-217 °C (lit.)
mp
-9.6 °C (lit.)
密度
0.802 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+12
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606650-VAR:
606650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)