Merck
606170
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-d3)
99 atom % D, 99% (CP)
別名:
Vanillin-d3, 4-Hydroxy-3-methoxy-d3 benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H5O3
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1D3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606170-VAR:
606170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marc Behr et al.
BMC plant biology, 18(1), 1-1 (2018-01-03)
Lignin and lignans are both derived from the monolignol pathway. Despite the similarity of their building blocks, they fulfil different functions in planta. Lignin strengthens the tissues of the plant, while lignans are involved in plant defence and growth regulation.