Merck
415545
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H12O6
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
D-Galactose-1-13C is an isotope analogue of D-galactose.
アプリケーション
D-Galactose-1-13C is used to study galactose metabolism.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
415545-VAR:
415545-BULK:
415545-250MG:
415545SP-BULK:
415545-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Ning et al.
Pediatric research, 48(2), 211-217 (2000-08-06)
The ability of mice deficient in galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) to metabolize galactose was determined in animals weaned to a mouse chow diet for a 4-wk period. When given [14C]galactose intraperitoneally, these animals slowly oxidized the sugar, excreting only 5.5% of