Merck
605131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
L-アラニン-13C3, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
314.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品605131は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1
InChI Key
QWXZOFZKSQXPDC-XZYMTLJFSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605131-1G:
605131-VAR:
605131-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)