Merck
376531
Sigma-Aldrich
Iodoethane-13C2
99 atom % 13C, contains copper as stabilizer
別名:
Ethyl-13C2 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2I
CAS番号:
分子量:
157.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
密度
1.975 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
HVTICUPFWKNHNG-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
376531-BULK:
376531-100MG:
376531-500MG:
376531-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)