Merck
604577
Sigma-Aldrich
N-Ethylpiperazine-2,3-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C4H14N2
分子量:
116.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCN1CCN[13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i3+1,5+1
InChI Key
WGCYRFWNGRMRJA-ZIEKVONGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
604577-BULK:
604577OOS-BULK:
604577-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)