333131
N,N′-ビス(2-アミノエチル)-1,3-プロパンジアミン
97%
別名:
1,3-Bis(2-aminoethylamino)propane, 1,4,8,11-Tetraazaundecane, 1,9-Diamino-3,7-diazanonane, 3,7-Diaza-1,9-diaminononane, 3,7-Diazanonane-1,9-diamine, Ethylene(trimethylene)ethylenetetramine, N,N′-Bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine, N1,N3-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, Triethylene 2,3,2 tetramine
サイズを選択してください
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
142-145 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCNCCCNCCN
InChI
1S/C7H20N4/c8-2-6-10-4-1-5-11-7-3-9/h10-11H,1-9H2
InChI Key
UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333131-1G:
333131-5G:
333131-VAR:
333131-BULK:
アクティブなフィルタ