Merck
604380
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-13C
≥99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Formaldehyde-13C polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH2O)n
分子量:
31.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品604380は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[X]O[13CH2]O[13CH2]O[13CH2][X]
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604380-VAR:
604380-BULK:
604380-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
André K Eckhardt et al.
Nature chemistry, 10(11), 1141-1147 (2018-09-12)
Carbohydrates (CH2O)n are the formal adducts of carbon (atoms) to water with a repeating unit that structurally resembles H-C̈-OH (hydroxymethylene). Although hydroxymethylene has been suggested as a building block for sugar formation, it is a reactive species that had escaped