Merck
603996
Sigma-Aldrich
酢酸リチウム-13C2
99 atom % 13C
別名:
Acetic acid-13C2 lithium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO2Li
CAS番号:
分子量:
67.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI Key
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
603996-VAR:
603996-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)