Merck
603767
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexachloropropane-13C3
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl313C13CH213CCl3
CAS番号:
分子量:
253.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)