Merck
597147
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1-インダノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrO
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI Key
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
597147-1G:
597147-VAR:
597147-5G:
597147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)