Merck
736937
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-7-メトキシ-1-インダノン
97%
別名:
4-ブロモ-7-メトキシインダノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
¥12,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrO2
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,400
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-138 °C
官能基
bromo
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI Key
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736937-VAR:
736937-BULK:
736937-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)