アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
93-95 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10(7)11/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI Key
BEKNOGMQVKBMQN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
391743-VAR:
391743-5G:
391743-BULK:
391743-25G:
391743-1G:
アクティブなフィルタ