アッセイ
99%
形状
solid
bp
113-114 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
InChI Key
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
185663-BULK:
185663-5G:
185663-1G:
185663-250MG:
185663-VAR:
試験成績書(COA)