Merck
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-ブロモフェニル)モルホリン
97%
別名:
N-(4-ブロモフェニル)モルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,710
25 G
¥33,900
¥7,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,710
25 G
¥33,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12BrNO
CAS番号:
分子量:
242.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
114-118 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChI Key
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591777-5G:
591777-25G:
591777-BULK:
591777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)