Merck
595519
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2,2'-ジメトキシ-1,1'-ビナフタレン
97%
別名:
(S)-(-)-2,2'-ジメトキシ-1,1'-ビナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O2
CAS番号:
分子量:
314.38
Beilstein:
4704232
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2ccccc2c1-c3c(OC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI Key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
595519-BULK:
595519-VAR:
595519-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)