Merck
91032
Supelco
Ferrocenoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥96.0% (AT)
別名:
1-Chlorocarbonylferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9ClFeO
CAS番号:
分子量:
248.49
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.22
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥96.0% (AT)
形状
crystals
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
アプリケーション
フェノールおよびアルコールに対する誘導体化剤
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
91032-1G:
91032-BULK:
91032-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of trace amounts of alcohols and phenols in complex mixtures as ferrocenecarboxylic acid esters with gas chromatography-atomic emission detection.
Rolfes, J. and Andersson, J.T.
Analytical Communications, 33, 429-432 (1996)
Wenhao Qian et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-03-03)
A facile strategy to prepare GO-based nanocomposites with both gold nanoparticles (AuNPs) and ferrocene (Fc) moieties was developed. The surface of GO was modified with PFcMAss homopolymer by surface-initiated atom transfer radical polymerization of a new methacrylate monomer of 2-((2-(methacryloyloxy)ethyl)disulfanyl)ethyl