Merck
59431
Sigma-Aldrich
(R)-cis-3-(2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル)プロペン酸エチル
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-cis-4,5-O-イソプロピリデン-4,5-ジヒドロキシ-2-ペンテン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
5256737
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −114±3°, c = 0.5% in chloroform
密度
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C/[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5-/t8-/m1/s1
InChI Key
GZVXALXOWVXZLH-RPSMYOMKSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)