Merck
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoate,predominantly trans
99%
別名:
Ethyl (S)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (S)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥52,240
¥52,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥52,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
4231890
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥52,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
屈折率
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
ketal
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
InChI Key
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
346810-VAR:
346810-BULK:
346810-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)