Merck
592889
Sigma-Aldrich
メラミン-(トリアミン-15N3)
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
別名:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H615N3N3
CAS番号:
分子量:
129.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
アッセイ
≥97% (CP)
分子量
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Urinary tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
592889-BULK:
592889-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tian Tian et al.
Molecular cell, 81(1), 198-211 (2020-12-10)
Replication fork reversal is a global response to replication stress in mammalian cells, but precisely how it occurs remains poorly understood. Here, we show that, upon replication stress, DNA topoisomerase IIalpha (TOP2A) is recruited to stalled forks in a manner