Merck
570087
Sigma-Aldrich
Melamine-d6
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D6N6
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
InChI Key
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メラミン-d6(570087)は、容易にプロトン-重水素交換する重水素化アミン置換基を含みますので、質量分析の標準品としては適さないことにご注意ください。質量分析研究用標準品としての同位体ラベル化メラミンの使用については、メラミン-トリアミン-15N3(592889)を参照してください。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - closed cup
引火点(℃)
300 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
570087-BULK:
570087-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)